1-Brom-3,3,4,4,4-pentafluor-2-butanon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1524-1G
PC1524-5G
APOSPC1524-1GEA
139
EUR
APOSPC1524-1G
APOSPC1524-5G
1-Brom-3,3,4,4,4-pentafluor-2-butanon 98%
1-Brom-3,3,4,4,4-pentafluor-2-butanon
Formel:
C₄H₂BrF₅O Molecular Weight: 240,96 g/mol Siedepunkt: 93…94 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041447 CAS-Nummer: 92737-01-4 UN: 3265 ADR: 8,II |