3-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1529-1G PC1529-250MG PC1529-5G
APOSPC1529-1GEA 149 EUR
APOSPC1529-1G APOSPC1529-250MG APOSPC1529-5G
3-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol, technische Qualität
3-(Trifluormethylthio)benzylalkohol
Formel: C₈H₇F₃OS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 82174-08-1