3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1535-1G PC1535-25G PC1535-5G PC1535-100G
APOSPC1535-1GEA 0 EUR
APOSPC1535-1G APOSPC1535-25G APOSPC1535-5G APOSPC1535-100G
3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
Formel: C₈H₅Cl₂F₃
Siedepunkt: 97…100 °C/23mmHg
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06246858
CAS-Nummer: 74483-51-5