1-Brom-4-(trifluormethylthio)benzol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-(Trifluoromethylthio)bromobenzene, 4-Bromophenyl trifluoromethyl sulphide

PC1536-10G PC1536-50G PC1536-1G
APOSPC1536-10GEA 87 EUR
APOSPC1536-10G APOSPC1536-50G APOSPC1536-1G
1-Brom-4-(trifluormethylthio)benzol 97%
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene
Formel: C₇H₄BrF₃S
Molecular Weight: 257,07 g/mol
Siedepunkt: 81 °C/15mmHg
Dichte: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040840
CAS-Nummer: 333-47-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR