4-Bromtetrafluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoroaniline
PC1539-1G PC1539-5G PC1539-25G
APOSPC1539-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1539-1G APOSPC1539-5G APOSPC1539-25G
4-Bromtetrafluoranilin 98%
4-Bromtetrafluoranilin
Formel: C₆H₂BrF₄N
Molecular Weight: 243.9844 g/mol
Schmelzpunkt: 59…61 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012144
CAS-Nummer: 1998-66-9