1-Brom-2,3,4,5-tetrafluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1540-1G
PC1540-5G
APOSPC1540-1GEA
98.9
EUR
APOSPC1540-1G
APOSPC1540-5G
1-Brom-2,3,4,5-tetrafluorbenzol 98%
1-Bromo-2,3,4,5-tetrafluorobenzene
Formel:
C₆HBrF₄ Molecular Weight: 228,97 g/mol Siedepunkt: 48…55 °C/25mmHg Dichte: 1,846 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017900 CAS-Nummer: 1074-91-5 EINECS: 214-048-7 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...