Methyl-4-(trifluormethylthio)benzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzoate
PC1546-1G
PC1546-25G
PC1546-5G
APOSPC1546-1GEA
58
EUR
APOSPC1546-1G
APOSPC1546-25G
APOSPC1546-5G
Methyl-4-(trifluormethylthio)benzoat
Methyl-4-(trifluormethylthio)benzoat
Formel:
C₉H₇F₃O₂S Siedepunkt: 117 °C/20mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06203725 CAS-Nummer: 88489-60-5 |