5-Fluor-2-nitroanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1559-25G PC1559-100G PC1559-250G
APOSPC1559-25GEA 0 EUR
APOSPC1559-25G APOSPC1559-100G APOSPC1559-250G
5-Fluor-2-nitroanilin
5-Fluor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Molecular Weight: 156,12 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00034065
CAS-Nummer: 2369-11-1
EINECS: 219-128-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III