4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutan-1-ol
PC1561F-25G PC1561F-5G PC1561F-100G
APOSPC1561F-25GEA 82.8 EUR
APOSPC1561F-25G APOSPC1561F-5G APOSPC1561F-100G
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butanol 97%
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butanol
Formel: C₄H₅BrF₄O
Molecular Weight: 224,99 g/mol
Siedepunkt: 148 °C/30mmHg
Dichte: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077467
CAS-Nummer: 234443-21-1