4-Brom-3,3,4,4-tetrafluor-1-buten 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1563-25G
PC1563-5G
APOSPC1563-25GEA
226
EUR
APOSPC1563-25G
APOSPC1563-5G
4-Brom-3,3,4,4-tetrafluor-1-buten 98%
4-Brom-3,3,4,4-tetrafluor-1-buten
Formel:
C₄H₃BrF₄ Molecular Weight: 206.97 g/mol Siedepunkt: 55 °C Dichte: 1.627 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 8 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00042189 CAS-Nummer: 18599-22-9 EINECS: 242-440-8 UN: 1993 ADR: 3 II |