2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionyl chloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1567P-250MG
APOSPC1567P-250MGEA
58
EUR
APOSPC1567P-250MG
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionyl chloride 96%
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionyl chloride
Formel:
C₃BrClF₄O Molecular Weight: 243,39 g/mol Siedepunkt: 67…70 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00153723 CAS-Nummer: 6066-45-1 UN: 3265 ADR: 8,II |