Ethyl-2-bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1567RM-5G PC1567RM-1G
APOSPC1567RM-5GEA 232 EUR
APOSPC1567RM-5G APOSPC1567RM-1G
Ethyl-2-bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Ethyl-2-bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionate
Formel: C₅H₅BrF₄O₂
Siedepunkt: 122…124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153721
CAS-Nummer: 10186-73-9