1-Brom-2,3,4-trifluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1568-100G
PC1568-250G
PC1568-25G
APOSPC1568-100GEA
79.9
EUR
APOSPC1568-100G
APOSPC1568-250G
APOSPC1568-25G
1-Brom-2,3,4-trifluorbenzol 98%
1-Bromo-2,3,4-trifluorobenzene
Formel:
C₆H₂BrF₃ Molecular Weight: 210,98 g/mol Siedepunkt: 47…49 °C/60mmHg Dichte: 1,777 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013248 CAS-Nummer: 176317-02-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...