4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1572-25G PC1572-100G
APOSPC1572-25GEA 255 EUR
APOSPC1572-25G APOSPC1572-100G
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile 98%
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile
Formel: C₈H₄F₃NS
Molecular Weight: 203.19 g/mol
Schmelzpunkt: 39…43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039475
CAS-Nummer: 332-26-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III