2-Brom-5-(trifluormethoxy)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1573-100G PC1573-25G PC1573-5G
APOSPC1573-100GEA 91.5 EUR
APOSPC1573-100G APOSPC1573-25G APOSPC1573-5G
2-Brom-5-(trifluormethoxy)anilin 98%
2-Brom-5-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃NO
Molecular Weight: 256.02 g/mol
Dichte: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458013
CAS-Nummer: 887267-47-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III