1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1578-25G PC1578-5G
APOSPC1578-25GEA 102 EUR
APOSPC1578-25G APOSPC1578-5G
1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol 98%
1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol
Formel: C₇H₃F₁₃O₄
Siedepunkt: 140…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00156026
CAS-Nummer: 147492-57-7