1-Brom-2,4,5-trifluorbenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4,5-Trifluorobromobenzene
PC1580-25G
PC1580-500G
APOSPC1580-25GEA
36.4
EUR
APOSPC1580-25G
APOSPC1580-500G
1-Brom-2,4,5-trifluorbenzol 99%
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene
For a study of lithiation under various conditions see: J. Chem. Soc, Perkin., 1,2729 (1995)
Formel:
C₆H₂BrF₃ Molecular Weight: 210,98 g/mol Siedepunkt: 144 °C Schmelzpunkt: –19 °C Dichte: 1,802 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 55 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000306 CAS-Nummer: 327-52-6 UN: 1993 ADR: 3,III |