4-Bromo-1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)iodobenzene
PC1593T-25G PC1593T-5G PC1593T-100G
APOSPC1593T-25GEA 36.4 EUR
APOSPC1593T-25G APOSPC1593T-5G APOSPC1593T-100G
4-Bromo-1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
4-Bromo-1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃BrF₃IO
Molecular Weight: 366,901 g/mol
Siedepunkt: 112…114 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00179334
CAS-Nummer: 175278-12-3