4-Brom-6-(trifluormethyl)benzimidazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1594E-1G
APOSPC1594E-1GEA 43.5 EUR
APOSPC1594E-1G
4-Brom-6-(trifluormethyl)benzimidazol 97%
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzimidazole
Formel: C₈H₄BrF₃N₂
Schmelzpunkt: 216…220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067734
CAS-Nummer: 175135-14-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III