Z-L-Lys(Tfa)-OH 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Z-Lys(Tfa)-OH
PC1597-25G
PC1597-5G
APOSPC1597-25GEA
120
EUR
APOSPC1597-25G
APOSPC1597-5G
Z-L-Lys(Tfa)-OH 95%
Z-L-Lys(Tfa)-OH
Formel:
C₁₆H₁₉N₂O₅F₃ Molecular Weight: 376.31 g/mol Schmelzpunkt: 88…95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00270524 CAS-Nummer: 14905-30-7 |