4-(4-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-((4-Fluorophenyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-[(4-Fluorophenyl)aminocarbonyl]benzeneboronic acid
PC1601-25G
PC1601-5G
APOSPC1601-25GEA
81.2
EUR
APOSPC1601-25G
APOSPC1601-5G
4-(4-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
4-(4-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₁BFNO₃ Molecular Weight: 259.0400 g/mol Schmelzpunkt: 234…240 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659878 CAS-Nummer: 850568-27-3 |