tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: t-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
PC1605-100G PC1605-25G PC1605-5G
APOSPC1605-100GEA 77 EUR
APOSPC1605-100G APOSPC1605-25G APOSPC1605-5G
tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat 98%
tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat
Electrophilic reagent for introduction of t-butyldimethylsilyl group. For a review see: Emde et al., Synthesis, 1982 , 1.
Formel: C₇H₁₅F₃O₃SSi
Molecular Weight: 264,34 g/mol
Siedepunkt: 65…67 °C/12mmHg
Dichte: 1,151 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 36 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000405
CAS-Nummer: 69739-34-0
EINECS: 274-102-0
UN: 2920
ADR: 8+3,II