3-(4-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1606-1G
PC1606-5G
APOSPC1606-1GEA
0
EUR
APOSPC1606-1G
APOSPC1606-5G
3-(4-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester 95%
3-(4-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₉H₂₁BFNO₃ Schmelzpunkt: 166…168 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659930 CAS-Nummer: 850567-58-7 |