n-Butyl trifluoroacetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1614-100G
PC1614-25G
APOSPC1614-100GEA
176
EUR
APOSPC1614-100G
APOSPC1614-25G
n-Butyl trifluoroacetate 97%
n-Butyl trifluoroacetate
Formel:
C₆H₉F₃O₂ Molecular Weight: 170,13 g/mol Siedepunkt: 72 °C Dichte: 1,098 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 14 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039234 CAS-Nummer: 367-64-6 EINECS: 206-699-0 UN: 2924 ADR: 3+8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...