2-Ethoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 2-Ethoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
PC1619-5G
APOSPC1619-5GEA
192
EUR
APOSPC1619-5G
2-Ethoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
2-Ethoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BF₃O₃ Molecular Weight: 233,98 g/mol Schmelzpunkt: 100…104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06801695 CAS-Nummer: 850593-10-1 |