3-Fluor-5-methoxyphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid
PC1621-25G
PC1621-5G
PC1621-100G
APOSPC1621-25GEA
400
EUR
APOSPC1621-25G
APOSPC1621-5G
APOSPC1621-100G
3-Fluor-5-methoxyphenylboronsäure 97%
3-Fluor-5-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BFO₃ Schmelzpunkt: 168…172 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07363780 CAS-Nummer: 609807-25-2 |