2-Chlor-4-fluoranisol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1623-100G PC1623-25G PC1623-5G
APOSPC1623-100GEA 295 EUR
APOSPC1623-100G APOSPC1623-25G APOSPC1623-5G
2-Chlor-4-fluoranisol 98%
2-Chlor-4-fluoranisol
Formel: C₇H₆ClFO
Molecular Weight: 160,58 g/mol
Siedepunkt: 197…200 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00672965
CAS-Nummer: 2267-25-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR