3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Ethoxy-5-fluorophenyl)boronic acid, 3-Ethoxy-5-fluorophenylboronic acid, 3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid
PC1624-1G PC1624-5G
APOSPC1624-1GEA 142 EUR
APOSPC1624-1G APOSPC1624-5G
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid 95%
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid
Formel: C₈H₁₀BFO₃
Molecular Weight: 183.97 g/mol
Schmelzpunkt: 155…158 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07363779
CAS-Nummer: 850589-53-6