2-Chlor-5-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid
PC1631-1G PC1631-25G PC1631-5G
APOSPC1631-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1631-1G APOSPC1631-25G APOSPC1631-5G
2-Chlor-5-fluorphenylboronsäure 98%
2-Chlor-5-fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BClFO₂
Molecular Weight: 174.37 g/mol
Schmelzpunkt: 78…82 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06656272
CAS-Nummer: 444666-39-1