2-Fluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, (2-Fluoro-5-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
PC1656-1G
APOSPC1656-1GEA 278 EUR
APOSPC1656-1G
2-Fluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 97%
2-Fluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BFO₄
Molecular Weight: 197.9600 g/mol
Schmelzpunkt: 210…212 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06659868
CAS-Nummer: 850568-04-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable