5-Fluor-3-methylsalicylaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Fluoro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
PC1658-10G PC1658-5G PC1658-1G
APOSPC1658-10GEA 241 EUR
APOSPC1658-10G APOSPC1658-5G APOSPC1658-1G
5-Fluor-3-methylsalicylaldehyd 98%
5-Fluor-3-methylsalicylaldehyd
Formel: C₈H₇FO₂
Molecular Weight: 154,1384 g/mol
Siedepunkt: 70…72 °C/5mmHg
Schmelzpunkt: 44…49 °C
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039244
CAS-Nummer: 704884-74-2