3-Chlor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC1675-1G PC1675-5G PC1675-10G
APOSPC1675-1GEA 31.9 EUR
APOSPC1675-1G APOSPC1675-5G APOSPC1675-10G
3-Chlor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure 97%
3-Chlor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BClF₃O₂
Molecular Weight: 224.38 g/mol
Schmelzpunkt: 206…212 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788417
CAS-Nummer: 847756-88-1