Certrifluorid, wasserfrei 99,5%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Cer(III)fluorid
PC1680-250G PC1680-100G PC1680-1KG
APOSPC1680-250GEA 219 EUR
APOSPC1680-250G APOSPC1680-100G APOSPC1680-1KG
Certrifluorid, wasserfrei 99,5%
Certrifluorid
Formel: CeF₃
Molecular Weight: 197,11 g/mol
Siedepunkt: 2300 °C
Schmelzpunkt: 1640 °C
Dichte: 6,16 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010932
CAS-Nummer: 7758-88-5
EINECS: 231-841-3