N-(2,4-Difluorphenyl)-2-chloracetamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-2',4'-difluoroacetanilide, 2-Chloro-N-(2,4-difluorophenyl)acetamide
PC1686-5G PC1686-1G PC1686-10G
APOSPC1686-5GEA 62.5 EUR
APOSPC1686-5G APOSPC1686-1G APOSPC1686-10G
N-(2,4-Difluorphenyl)-2-chloracetamid 97%
N-(2,4-Difluorphenyl)-2-chloracetamid
Formel: C₈H₆ClF₂NO
Molecular Weight: 205.5892 g/mol
Schmelzpunkt: 79…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077473
CAS-Nummer: 96980-65-3