2-Chlor-4'-fluoracetanilid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Chlorethansäure(4-fluorphenyl)amid, N-(Chloracetyl)-4-fluoranilin
PC1688F-100G PC1688F-25G PC1688F-5G
APOSPC1688F-100GEA 192 EUR
APOSPC1688F-100G APOSPC1688F-25G APOSPC1688F-5G
2-Chlor-4'-fluoracetanilid 97%
2-Chlor-4'-fluoracetanilid
Formel: C₈H₇ClFNO
Molecular Weight: 187,6 g/mol
Schmelzpunkt: 131…132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015730
CAS-Nummer: 351-04-2