2-Chlor-α,α,α-trifluortoluol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chlorbenzotrifluorid, 1-Chlor-2-(trifluormethyl)-benzol, 1-Chlor-2-(trifluormethyl)benzol
PC1690-100G
PC1690-1KG
PC1690-500G
PC1690-2.5KG
PC1690-5KG
PC1690-10KG
APOSPC1690-100GEA
21.9
EUR
APOSPC1690-100G
APOSPC1690-1KG
APOSPC1690-500G
APOSPC1690-2.5KG
APOSPC1690-5KG
APOSPC1690-10KG
2-Chlor-α,α,α-trifluortoluol 99%
2-Chlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel:
C₇H₄ClF₃ Molecular Weight: 180,56 g/mol Siedepunkt: 152 °C Schmelzpunkt: –7 °C Dichte: 1,379 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000561 CAS-Nummer: 88-16-4 UN: 2234 ADR: 3,III |