2,6-Difluor-3-nitrobenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1691-5G PC1691-1G PC1691-25G
APOSPC1691-5GEA 24.8 EUR
APOSPC1691-5G APOSPC1691-1G APOSPC1691-25G
2,6-Difluor-3-nitrobenzoesäure 98%
2,6-Difluoro-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂NO₄
Molecular Weight: 203.1 g/mol
Schmelzpunkt: 92…96 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00119291
CAS-Nummer: 83141-10-0