4-Brom-2,6-difluoranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-1,3-difluoro-2-methoxybenzene
PC1694-10G
PC1694-25G
PC1694-5G
APOSPC1694-10GEA
97.3
EUR
APOSPC1694-10G
APOSPC1694-25G
APOSPC1694-5G
4-Brom-2,6-difluoranisol 98%
4-Brom-2,6-difluoranisol
Formel:
C₇H₅BrF₂O Molecular Weight: 223.02 g/mol Siedepunkt: 100 °C/15mmHg Dichte: 1.65 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631351 CAS-Nummer: 104197-14-0 |