Kalium(3-carboxy-5-nitrophenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1696-100G PC1696-25G PC1696-5G
APOSPC1696-100GEA 786 EUR
APOSPC1696-100G APOSPC1696-25G APOSPC1696-5G
Kalium(3-carboxy-5-nitrophenyl)trifluoroborat 96%
Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₄BF₃KNO₄
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115772
CAS-Nummer: 850623-76-6