Kalium(4-methylphenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Kalium(p-tolyl)trifluoroborat, (4-Methylphenyl)trifluorborsäure Kaliumsalz
PC1697-25G
APOSPC1697-25GEA 154 EUR
APOSPC1697-25G
Kalium(4-methylphenyl)trifluoroborat 96%
Kalium(4-methylphenyl)trifluoroborat
Formel: C₇H₇BF₃K
Molecular Weight: 198,04 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318171
CAS-Nummer: 216434-82-1