2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzoesäurenitril, 3-Chlor-4-cyanbenzotrifluorid
PC1713-100G PC1713-25G PC1713-5G
APOSPC1713-100GEA 191 EUR
APOSPC1713-100G APOSPC1713-25G APOSPC1713-5G
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril 98%
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
Molecular Weight: 205,57 g/mol
Siedepunkt: 192…193 °C
Dichte: 1,389 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084939
CAS-Nummer: 1813-33-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III