3-Chlor-4,5-diaminobenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine
PC1716-100G PC1716-25G
APOSPC1716-100GEA 561 EUR
APOSPC1716-100G APOSPC1716-25G
3-Chlor-4,5-diaminobenzotrifluorid 98%
3-Chlor-4,5-diaminobenzotrifluorid
Formel: C₇H₆ClF₃N₂
Molecular Weight: 210,59 g/mol
Schmelzpunkt: 40…43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042198
CAS-Nummer: 132915-80-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III