3-Chlor-2,6-dibrom-4-fluoranilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline, 1-Amino-3-chlor-2,6-dibrom-4-fluorbenzol
PC1717-100G PC1717-25G PC1717-5G
APOSPC1717-100GEA 623 EUR
APOSPC1717-100G APOSPC1717-25G APOSPC1717-5G
3-Chlor-2,6-dibrom-4-fluoranilin 97%
3-Chlor-2,6-dibrom-4-fluoranilin
Formel: C₆H₃Br₂ClFN
Molecular Weight: 303,36 g/mol
Schmelzpunkt: 97…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042199
CAS-Nummer: 175135-09-8