1-Chlor-2,6-dibrom-4-fluorbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chlor-1,3-dibrom-5-fluorbenzol
PC1717L-25G PC1717L-100G
APOSPC1717L-25GEA 34.8 EUR
APOSPC1717L-25G APOSPC1717L-100G
1-Chlor-2,6-dibrom-4-fluorbenzol
1-Chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂ClF
Molecular Weight: 288.34 g/mol
Schmelzpunkt: 84…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061122
CAS-Nummer: 179897-90-6