Kalium(2-formylphenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Potassium trifluoro(2-formylphenyl)borate, Potassium 2-formylphenyltrifluoroborate
PC1722-1G
PC1722-5G
APOSPC1722-1GEA
58.2
EUR
APOSPC1722-1G
APOSPC1722-5G
Kalium(2-formylphenyl)trifluoroborat 96%
Kalium(2-formylphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₇H₅BF₃KO Molecular Weight: 212,02 g/mol Schmelzpunkt: 220…224 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093979 CAS-Nummer: 192863-39-1 |