Kalium(3,5-difluorphenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1724-1G PC1724-5G
APOSPC1724-1GEA 0 EUR
APOSPC1724-1G APOSPC1724-5G
Kalium(3,5-difluorphenyl)trifluoroborat 96%
Kalium(3,5-difluorphenyl)trifluoroborat
Formel: C₆H₃BF₅K
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659939
CAS-Nummer: 267006-26-8