Kalium(3,4-dichlorphenyl)trifluoroborat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3,4-Dichlorphenyl)trifluorborsäure Kaliumsalz
PC1726-5G
APOSPC1726-5GEA
89.9
EUR
APOSPC1726-5G
Kalium(3,4-dichlorphenyl)trifluoroborat 98%
Kalium(3,4-dichlorphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₆H₃BCl₂F₃K Molecular Weight: 252,9 g/mol Schmelzpunkt: 178…180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115763 CAS-Nummer: 850623-68-6 |