Kalium(4-(ethylthio)phenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1733-10G PC1733-25G PC1733-5G
APOSPC1733-10GEA 263 EUR
APOSPC1733-10G APOSPC1733-25G APOSPC1733-5G
Kalium(4-(ethylthio)phenyl)trifluoroborat 96%
Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate
Formel: C₈H₉BF₃KS
Molecular Weight: 244.12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115771
CAS-Nummer: 850623-75-5