5-Fluoroxindol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluoroindolin-2-one, 5-Fluoro-2-oxoindoline, 5-Fluoro-2-oxindole
PC1735-5G
PC1735-25G
PC1735-100G
APOSPC1735-5GEA
21.9
EUR
APOSPC1735-5G
APOSPC1735-25G
APOSPC1735-100G
5-Fluoroxindol 98%
5-Fluoroxindol
Formel:
C₈H₆FNO Molecular Weight: 151,14 g/mol Schmelzpunkt: 142…147 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179598 CAS-Nummer: 56341-41-4 EINECS: 446-540-4 |