7-Fluoroxindol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Fluoroindolin-2-one
PC1738-250MG PC1738-5G
APOSPC1738-250MGEA 0 EUR
APOSPC1738-250MG APOSPC1738-5G
7-Fluoroxindol 98%
7-Fluoroxindol
Formel: C₈H₆FNO
Molecular Weight: 151,14 g/mol
Schmelzpunkt: 192…194 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179608
CAS-Nummer: 71294-03-6
EINECS: 676-237-4